Learn More
Gilac™ Vaso para beber 2 en 1 para pacientes con recorte para la nariz, verde
Código de producto. 17918921
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17918921 0,25 L cada uno
1 options
Código de producto. 17918921 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G128508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.08€
    1.99€ / paquete de 1
    Ahorro 1.09€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El vaso para beber para pacientes 2 en 1 verde con recorte en la nariz permite beber sin derramar el contenido, ya sea con la pajita o gracias a la forma recortada de la nariz.
  • Vaso para beber con graduaciones (en mL).
  • Tapa y pajita integradas.
  • Permite beber sin derramar el contenido.
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,25 L
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Tipo de producto Vaso Tumbler