Learn More
Clorhidrato de 2-iminotiolano, TRC
Código de producto. 30390554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Packungsgröße:
500 miligramos
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
30390554 500 mg 500 miligramos
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30390554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI450000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H7 N S . Cl H
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N=C1CCCS1
Nombre IUPAC tiolan-2-imina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 137.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0066
Porcentaje de pureza >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen