Learn More
Clorhidrato de 2-iminotiolano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Iminothiolane, Hydrochloride |
| CAS | 4781-83-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 H7 N S . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.N=C1CCCS1 |
| Nombre IUPAC | tiolan-2-imina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0066 |
| Show More |