Learn More
Clorhidrato de 2-iminotiolano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432959 250 mg 250 miligramos
15422959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60131.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.46€
    147.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 28.81€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Reactivo de modificación de proteínas y entrecruzamiento, divisible por tioles
2-Iminothiolane hydrochloride is predominantly used as an amine reactive at pH 7-10 and is also an effective thiolation reagent for polysaccharides. It is also used as a RNA-protein crosslinking reagent as well as useful in cross-linking proteins..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-iminotiolano se utiliza predominantemente como reactivo de amina a 7-10 pH y también es un reactivo eficaz de tiolación para los polisacáridos. También se utiliza como reactivo de entrecruzamiento de ARN-proteína, además de ser útil en las proteínas de entrecruzamiento.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua.
Notas
Proteger de la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 8 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4781-83-3
Fórmula molecular C4H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 137.625
Número MDL MFCD00039013
Clave InChI ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
PubChem CID 13166855
Nombre IUPAC tiolan-2-imina; clorhidrato
SMILES C1CC(=N)SC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iminothiolane hydrochloride
Punto de fusión 190°C to 195°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 3620079
Información de solubilidad Freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.63
Forma física Polvo