Learn More
2-iminopiperidina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinamine (Hydrochloride) |
| CAS | 16011-96-4 |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 . H Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Iminopiperidine, Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2.ClH/c6-5-3-1-2-4-7-5;/h1-4H2,(H2,6,7);1H |
| SMILES | Cl.NC1=NCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetrahidropiridin-6-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 134.607 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0611 |