Learn More
2-Iminobiotin, MedChemExpress
Código de producto. 16447647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16447647 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16447647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY118700
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iminobiotin
CAS 13395-35-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17N3O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Guanidinobiotin
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (51.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@](CS[C@H]1CCCCC(O)=O)([C@]1([H])N2)NC2=N
Peso molecular (g/mol) 243.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation