Learn More
2-imino-4-tiobiuret, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Imino-4-thiobiuret |
| CAS | 2114-02-5 |
| Fórmula molecular | C2H6N4S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Aminoiminomethyl)thiourea, 1-Amidino-2-thiourea, 1-Amidinothiourea, ASU, Amidinothiourea, Amino[[amino(imino)methyl]amino]thioxomethane, Guanylthiourea, Guthimin, Gutimine, N-(Diaminomethylene)thiourea, N-Amidinothiourea, NSC 55743, Thiodicyanodiamidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7) |
| SMILES | NC(=N)NC(=S)N |
| Nombre IUPAC | carbamimidoiltiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 118.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0313 |