Learn More
2-Imidazolidona, 96 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11314152 25 g Frasco de vidrio 25 g
11976261 250 g Frasco de vidrio 250 g
11966261 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-93-4 | C3H6N2O | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-93-4
Fórmula molecular C3H6N2O
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00005257
Clave InChI YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-imidazolidone, 2-imidazolidinone, ethyleneurea, imidazolidinone, 2-oxoimidazolidine, ethylene urea, n,n'-ethyleneurea, 1,3-ethyleneurea, imidazolid-2-one, monoethyleneurea
PubChem CID 8453
ChEBI CHEBI:37001
Nombre IUPAC imidazolidin-2-ona
SMILES O=C1NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Imidazolidone
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.4°C to 132.4°C
Color Blanco
Punto de ebullición 187.0°C (10.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 24,2
Índice Merck 15,4955
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo o polvo cristalino