Learn More
2-imidazolidinona, TRC
Código de producto. 30397546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397546 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30397546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI350400100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Fórmula molecular C3 H6 N2 O
Cantidad 100 g
Sinónimo Imidazolidin-2-one, Ethyleneurea
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES O=C1NCCN1
Nombre IUPAC imidazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 86.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.048