Learn More
Hemihidrato de 2-imidazolidinona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433248 250 g 250 g
11423248 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17666.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
2-Imidazolidinone hemihydrate is used as a scavenger for formaldehyde. It is utilized for removal of formaldehyde from leather, rubber and textile coating. It is also used as a raw material for the preparation of active pharmaceutical ingredients like azlocillin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hemihidrato de 2-imidazolidinona se utiliza como eliminador de formaldehído. Se usa para la eliminación de formaldehído de cuero, caucho y revestimiento textil. También se utiliza como materia prima para la preparación de ingredientes farmacéuticos activos como azlocilina sódica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121325-67-5
Fórmula molecular C6H14N4O3
Peso molecular (g/mol) 190.20
Número MDL MFCD02662355
Clave InChI KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
Nombre IUPAC imidazolidin-2-ona; hidrato
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Imidazolidinone hemihydrate
Punto de fusión 55°C
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.10 (86.09 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%