Learn More
2-imidazolidinona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324245 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30324245 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV14284000AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Nombres de analitos o componentes 2-Imidazolidinon
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C3 H6 N2 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES O=C1NCCN1
Nombre IUPAC imidazolidin-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 86.09
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 86,048 g/mol