Learn More
2-Imidazolidinetionona, TRC
Código de producto. 18001710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001710 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18001710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3503001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Fórmula molecular C3 H6 N2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo ETU, 2-Imidazolidinethione
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES S=C1NCCN1
Nombre IUPAC imidazolidina-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 102.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0252