Learn More
2-Imidazolidinationa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172870 250 g Frasco de vidrio 250 g
10745381 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122032500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96-45-7 | C3H6N2S | 102.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-45-7
Fórmula molecular C3H6N2S
Peso molecular (g/mol) 102.16
Número MDL MFCD00005276
Clave InChI PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-imidazolidinethione, ethylenethiourea, ethylene thiourea, 2-mercaptoimidazoline, imidazolidinethione, n,n'-ethylenethiourea, mercazin i, warecure c, rhenogran etu, mercaptoimidazoline
PubChem CID 2723650
ChEBI CHEBI:34750
Nombre IUPAC imidazolidina-2-tiona
SMILES S=C1NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Imidazolidinethione
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197.0°C to 201.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 252°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Beilstein 24, 4
Índice Merck 15, 3858
Información de solubilidad Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: 440g/L water (90°C), moderately soluble in methanol, ethanol, ethylene, glycol and pyridine, insoluble in acetone, ether, chloroform, benzene, and ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Imidazolidinethione
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.