Learn More
2-imidazolidintiona-4,5-d4, TRC
Código de producto. 30402021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30402021 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI367002100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Imidazolidinethione-4,5-d4
CAS 352431-28-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 2H4 H2 N2 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Imidazolidinethione-4,4,5,5-d4 (9CI), Ethylene thiourea D4
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])NC(=S)NC1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidina-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 106.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0503
Porcentaje de pureza >95