Learn More
2-hidroxitiofenol, TRC
Código de producto. 30398785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398785 500 mg 500 miligramos
30393400 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH579930500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Fórmula molecular C6H6OS
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccccc1S
Nombre IUPAC 2-sulfanilfenol
Peso molecular (g/mol) 126.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0139