Learn More
2-hidroxitiofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxythiophenol |
| CAS | 1121-24-0 |
| Fórmula molecular | C6H6OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1ccccc1S |
| Nombre IUPAC | 2-sulfanilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0139 |