Learn More
2-Hidroxitiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363206 5 g 5 g
11353206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12519.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1121-24-0 | Molecular Formula: C6H6OS | Molecular Weight: 126.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-24-0
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.173
Número MDL MFCD00040447
Clave InChI VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
Nombre IUPAC 2-sulfanilfenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxythiophenol
Punto de fusión 19°C
Densidad 1.22
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.614
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1280884
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 97%