Learn More
2-hidroxitetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30395477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395477 100 mg
30397729 1 g
30399173 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH957750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5371-52-8
Fórmula molecular C4 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo 2-Furanol, tetrahydro-, Tetrahydro-2-furanol, 2-Hydroxytetrahydrofuran, Tetrahydro-2-hydroxyfuran, α-Hydroxytetrahydrofuran
Nombre IUPAC Oxolano-2-OL
SMILES OC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxytetrahydrofuran
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c5-4-2-1-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524