Learn More
Éster metílico del ácido 2-hidroxisuccínico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 140235-34-3 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1-methyl ester, Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester (9CI), 1-Methyl malate, 2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester, 3-Hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, Malic acid 1-methyl ester, 1-Methyl 2-hydroxybutanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | COC(=O)C(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-4-metoxi-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0372 |