Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Hydroxysaclofen
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18035922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18035922 10 mg 10 miligramos
18075442 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18035922 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0245/10
Selective GABAB antagonist; more potent than Saclofen (Cat. No. 0246)
Selective antagonist at GABAB receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117354-64-0
Fórmula molecular C9H12ClNO4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxysaclofen
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.71
Pureza >98%
Peso molecular 265.708