Learn More
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific™
Selective antagonist at GABA-B receptors
en la oferta - 458.00€
| CAS | 117354-64-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C9H12ClNO4S |
| Peso molecular (g/mol) | 265.708 |
| Número MDL | MFCD00069282 |
| Clave InChI | WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid |
| PubChem CID | 1564 |
| Nombre IUPAC | 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15415789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MA |
10mg |
458.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15425789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MF |
50mg |
en la oferta
50 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 117354-64-0 | |
| 265.708 | |
| WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N | |
| 1564 | |
| C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl |
| C9H12ClNO4S | |
| MFCD00069282 | |
| 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid | |
| 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid |
Especificaciones
| 2-Hydroxysaclofen | |
| C9H12ClNO4S | |
| UN1759 | |
| Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol | |
| C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl | |
| 265.708 | |
| 265.71 |
| 117354-64-0 | |
| MFCD00069282 | |
| 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid | |
| WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid | |
| 1564 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DA0359200
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures