Learn More
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg, 10mg
50 mg, 50mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425789 50 mg, 50mg 50 miligramos
15415789 10 mg, 10mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63588.MF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Selective antagonist at GABA-B receptors
Selective antagonist at GABA-B receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117354-64-0
Fórmula molecular C9H12ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 265.708
Número MDL MFCD00069282
Clave InChI WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
PubChem CID 1564
Nombre IUPAC 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxysaclofen
Punto de fusión 268°C to 271°C
Color Blanco
Cantidad 50 mg, 50mg
Forma física Sólido
Número UN UN1759
Información de solubilidad Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.71