Learn More
R&D Systems™ 2-Hydroxysaclofen
Descripción
Selective antagonist at GABAB receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxysaclofen |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.71 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 265.708 |