Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyquinoxaline |
| Punto de fusión | 271.0°C to 272.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.15 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Crystalline Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Hydroxyquinoxaline
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación