Learn More
2-Hidroxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591124 1 g Frasco de vidrio 1 g
10463361 10 g Frasco de vidrio 10 g
10187750 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591124 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-31-4 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-31-4
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00006743
Clave InChI LISFMEBWQUVKPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyquinoline, 2-quinolinol, quinolin-2-ol, carbostyril, 2 1h-quinolinone, 2-quinolone, quinolin-2 1h-one, quinolinol, quinolinone, alpha-quinolone
PubChem CID 6038
ChEBI CHEBI:18289
Nombre IUPAC 1H-quinolin-2-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyquinoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197.0°C to 200.0°C
Color Marrón-morado o morado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1826
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.