Learn More
Ácido 2-hidroxiquinolina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11462280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462280 5 g 5 g
11452280 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29247.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15733-89-8
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00023942 MFCD00464512
Clave InChI MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-4-quinolincarboxylic acid, 2-hydroxycinchoninic acid, cinchoninic acid, 2-hydroxy, 4-carboxycarbostyril, 2-oxocinchoninic acid, 4-quinolinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 2-hydroxy-quinoline-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
PubChem CID 85076
ChEBI CHEBI:52045
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-1H-quinolina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 98%