Learn More
Clorhidrato de 2-hidroxipirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444754 500 g 500 g
11424754 25 g 25 g
11434754 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13732.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 38353-09-2 | C4H5ClN2O | 132.547 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38353-09-2
Fórmula molecular C4H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 132.547
Número MDL MFCD00012781
Clave InChI IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxypyrimidine hydrochloride, pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2 1h-pyrimidinone, monohydrochloride, 2-hydroxypyrimidine hcl, 2-pyrimidinone hydrochloride, pyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxypyrimidinehydrochloride, pyrimidin-2-one monohydrochloride, 1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride, pyrimidin-2-one hydrochloride
PubChem CID 122774
Nombre IUPAC 1H-pirimidin-2-ona; clorhidrato
SMILES C1=CNC(=O)N=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 3560963
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.55
Porcentaje de pureza ≥98%