Learn More
Clorhidrato de 2-hidroxipirimidina, 98%
Código de producto. 10638264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638264 5 g Frasco de vidrio 5 g
10735191 25 g Frasco de vidrio 25 g
10745191 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10638264 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38353-09-2 | C4H4N2OClH| ·132,55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38353-09-2
Fórmula molecular C4H4N2O·ClH
Peso molecular (g/mol) 132.55
Número MDL MFCD00012781
Clave InChI IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxypyrimidine hydrochloride, pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2 1h-pyrimidinone, monohydrochloride, 2-hydroxypyrimidine hcl, 2-pyrimidinone hydrochloride, pyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxypyrimidinehydrochloride, pyrimidin-2-one monohydrochloride, 1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride, pyrimidin-2-one hydrochloride
PubChem CID 122774
Nombre IUPAC 1H-pirimidin-2-ona; clorhidrato
SMILES C1=CNC(=O)N=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203°C to 205°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 24, I, 231
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación