Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-hidroxipirimidina-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427645 250 mg 250 miligramos
11431600 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26976.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1073354-84-3 | C10H15BN2O3 | 222.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073354-84-3
Fórmula molecular C10H15BN2O3
Peso molecular (g/mol) 222.051
Número MDL MFCD09037497
Clave InChI JRCSRFGCQSLWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 2-hydroxypyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 44755196
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirimidin-2-ona
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CNC(=O)N=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 201°C to 204°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 95%