Learn More
2-hidroxipiridina, TRC
Código de producto. 30402154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402154 25 g
30394234 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95317025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72762-00-6
Fórmula molecular C5 H5 N O
Peso molecular (g/mol) 95.1
Sinónimo Pyridin-2-ol, Levetiracetam Imp. C (EP), 2(1H)-Pyridone (6CI,8CI), 2-Pyridol (3CI), 1,2-Dihydro-2-oxopyridine, 1H-2-Pyridone, 1H-Pyridin-2-one, 2-Hydroxypyridine, 2-Oxopyridine, 2-Pyridinol, 2-Pyridinone, 2-Pyridone, NSC 172522, Pyridin-2-one, α-Hydroxypyridine, α-Pyridone
Nombre IUPAC Piridina-2-ol
SMILES Oc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridin-2-ol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0371