Learn More
2-hidroxipiridina-N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxypyridine-N-oxide |
| CAS | 13161-30-3 |
| Fórmula molecular | C5H5NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Daclatasvir Impurity-T |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7H |
| SMILES | Oc1ccccn1=O |
| Nombre IUPAC | 1-oxopiridin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 111.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.032 |