Learn More
N-óxido de 2-hidroxipiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490548
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
15490548 25 g 25 g
15480548 5 g 5 g
15400558 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15490548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54207.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13161-30-3
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00006195
Clave InChI SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
Nombre IUPAC 1-hidroxipiridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)N(C=C1)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine N-oxide
Punto de fusión 147°C to 152°C
Densidad 1.111
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1422545
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxypyridine N-oxide
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxypyridine 1-oxide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.