Learn More
N-óxido de 2-hidroxipiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480548 5 g 5 g
15490548 25 g 25 g
15400558 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54207.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13161-30-3
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00006195
Clave InChI SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
Nombre IUPAC 1-hidroxipiridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)N(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine N-oxide
Punto de fusión 147°C to 152°C
Densidad 1.111
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1422545
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza ≥98%