Learn More
2-Hidroxipiridina-N-óxido, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15209776 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15209776 25 g 25 g
15219776 100 g 100 g
15229776 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15209776 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243790250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13161-30-3
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Clave InChI SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
Nombre IUPAC 1-hidroxipiridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)N(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine-N-oxide
Punto de fusión 147.0°C to 152.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxypyridine-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2