Learn More
2-Hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Hydroxypyridine is a bifunctional catalyst for a wide variety of acylation reactions, catalyst for generating β-oxopropyl carbonates from cyclic carbonates and alcohols and in the aminolysis of a polyglutamate. It is used in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-hidroxipiridina es un catalizador bifuncional para una amplia variedad de reacciones de acilación, catalizador para generar carbonatos de β-oxopropilo a partir de carbonatos cíclicos y alcoholes y en la aminólisis de un poliglutamato. Se utiliza en la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua 450 g/L a 20 °C y etanol, ligeramente soluble en benceno y éter.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxypyridine |
| Punto de fusión | 102°C to 111°C |
| Densidad | 1.39 |
| Punto de ebullición | 280°C to 281°C |
| Temperatura de inflamación | 210°C (410°F) |
| Olor | Recognizable |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 105786 |
| Información de solubilidad | Soluble in water 450g/L @ 20°C and ethanol,slightly soluble in benzene and ether. |
| Mostrar más |