Learn More
2-Hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
5 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10215450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10030940 50 g Frasco de plástico 50 GR
10358983 250 g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121840050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    18.65€ / 5 g
    Ahorro 2.60€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 142-08-5 | C5H5NO | 95.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-08-5
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.10
Número MDL MFCD00006268
Clave InChI UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
PubChem CID 8871
ChEBI CHEBI:16540
Nombre IUPAC 1H-piridin-2-ona
SMILES O=C1NC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 109.0°C
Color Marrón a incoloro
Punto de ebullición 280.0°C to 281.0°C
Temperatura de inflamación 210°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 43
Fieser 03,157
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform and alcohol, practically insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.