Learn More
Ácido 2-hidroxipiridina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10516534 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00026DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1054483-78-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H16BNO3
Número MDL MFCD06795671
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
Clave InChI WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 221.06
PubChem CID 17750253
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 97%