Learn More
Ácido 2hidroxipiridina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491339 5 g 5 g
15401349 25 g 25 g
15411349 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64241.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 22282-72-0 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de inhibidores selectivos del neuropéptido Y Y5 que inhiben la ingesta de alimentos. También se emplea en la optimización de los residuos de p-subsitio de los inhibidores de la proteasa del VIH.
Notas
Almacene en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22282-72-0
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD01318566
Clave InChI BXHCJLRTXPHUGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyisonicotinic acid, 2-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-isonicotinic acid, 2-hydroxyisonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, pubchem16780, acmc-209yjf, 2-hydroxy isonicotinic acid
PubChem CID 280756
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 115859
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-1H-piridina-4-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido