Learn More
2-hidroxipirazina, TRC
Código de producto. 30398636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398636 100 g 100 g
30406396 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398636 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952710100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyrazine
CAS 6270-63-9
Fórmula molecular C4 H4 N2 O
Cantidad 100 g
Sinónimo Pyrazinol (6CI,7CI,8CI), 1H-Pyrazin-2-one, 2-Oxo-1H-pyrazine, NSC 36081, Pyrazin-2(1H)-one, Pyrazin-2-ol, 2(1H)-Pyrazinone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES O=C1NC=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-pirazin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 96.087
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0324