Learn More
Ácido carbamotioico de éster S-etílico de (2-hidroxipropil)propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EPTC-2-hydroxypropyl |
| CAS | 65109-69-5 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Carbamothioic acid, (2-hydroxypropyl)propyl-, S-ethyl ester, EPTC-2-hydroxypropyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2S/c1-4-6-10(7-8(3)11)9(12)13-5-2/h8,11H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCN(CC(C)O)C(=O)SCC |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxipropil)-N-propilcarbamotioato de S-etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1136 |