Learn More
2-hidroxipropil nortadalafil (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136579 1 g 1 g
30004974 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9527051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1353020-85-5
Fórmula molecular C24 H23 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 433.46
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(2-hydroxypropyl)-, (6R,12aR)-, (6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(2-hydroxypropyl)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 2-Hydroxypropylnortadalafil, 2-Hydroxypropyl Nortadalafil
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-(2-hidroxipropil)-3,6,17-triaztetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES CC(O)CN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypropyl Nortadalafil (mixture of diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23N3O5/c1-13(28)10-26-11-21(29)27-18(24(26)30)9-16-15-4-2-3-5-17(15)25-22(16)23(27)14-6-7-19-20(8-14)32-12-31-19/h2-8,13,18,23,25,28H,9-12H2,1H3/t13?,18-,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.1638
Porcentaje de pureza >95%