Learn More
Hexadecanoato de 2-hidroxipropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propylene Glycol Monopalmitate |
| CAS | 3539-33-1 |
| Fórmula molecular | C19 H38 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxypropyl Hexadecanoate, Hexadecanoic Acid 2-Hydroxypropyl Ester, Palmitic acid, 2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1-Palmitoyl-1,2-propanediol, 1-Propylene glycol monopalmitate, 2-Hydroxypropyl hexadecanoate, Ceraphyl 28 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(21)22-17-18(2)20/h18,20H,3-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)O |
| Nombre IUPAC | Hexadecanoato de 2-hidroxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.503 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.282 |