Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30001115 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30001115 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0708/1G
Solubilization agent
The most widely used modified cyclodextrin, the lipophilic cavity formed by 7 glucose units. Drug solubility in water is greatly enhanced by complexing with HBC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
CAS 128446-35-5
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C44H75O36
Formula Weight (peso de la fórmula) 1400
Pureza >98%
Peso molecular 1180.05