Learn More
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, MedChemExpress
Código de producto. 16495987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495987 5 g 5 g
16440729 1 g 1 g
16463268 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101103
MedChemExpress (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is a widely used drug delivery vehicle to improve the stability and bioavailability.
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is a widely used drug delivery vehicle to improve the stability and bioavailability.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
CAS 128446-35-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 5 g
Sinónimo Hydroxypropyl betadex Hydroxypropyl-β-cyclodextrin HP-β-CD
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO[R])O1.[C;D2]CC(O)C.[R].[7].[R=H or]
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease