Learn More
(2-Hidroxipropil)-beta-ciclodextrina, MW ca. 1250-1480, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414047 5 g 5 g
15437795 25 g 25 g
15447795 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15414047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31133.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is used to enhance solubility of hydrophobic compounds by forming complex with them. This favors its usage in pharmaceutics, in the manufacturing of drugs. Beta- cyclodextrin and its methyl derivative is used to remove cholesterol from cultured cells. Many common chiral stationary phases used in high-performance liquid chromatography columns consists of beta-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidroxipropil)-β-ciclodextrina se utiliza para mejorar la solubilidad de los compuestos hidrófobos, al formar complejos con ellos. Esto favorece su uso en el sector farmacéutico para la fabricación de medicamentos. La beta-ciclodextrina y su derivado de metilo se utilizan para eliminar el colesterol de las células cultivadas. Muchas de las fases estacionarias quirales comunes que se utilizan en las columnas de cromatografía líquida de alto rendimiento están hechas de beta-ciclodextrina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128446-35-5
Fórmula molecular C44H75O36
Peso molecular (g/mol) 1180.05
Número MDL MFCD00069372
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Punto de fusión 305°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈1250 to 1480 d