Learn More
2-Acrilato de hidroxipropilo, TRC
Código de producto. 30403668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403668 1 g -
30389871 50 mg 50 miligramos
30395493 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9999401G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 999-61-1
Fórmula molecular C6 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 130.142
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, Acrylic acid, 2-hydroxypropyl ester (6CI,8CI), 1,2-Propanediol, 1-acrylate (8CI), 2-Hydroxy-2-methylethyl acrylate, 2-Hydroxypropyl acrylate, 2HPA, Bisomer HPA, HOP-A, HPA, Kayarad HPA, Light Ester HOP-A, Light Ester HOP-A(N), β-Hydroxypropyl acrylate
Nombre IUPAC 2-hidroxipropil prop-2-enoato
SMILES CC(O)COC(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Propenoic acid-2-hydroxypropyl ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7/h3,5,7H,1,4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063