Learn More
2-(4-isobutilfenil)propanoato de 2-hidroxipropilo, Mikromol™
Código de producto. 17941006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17941006 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17941006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-isobutilfenil)propanoato de 2-hidroxipropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 95093-58-6
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H24 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-11(2)9-14-5-7-15(8-6-14)13(4)16(18)19-10-12(3)17/h5-8,11-13,17H,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(C)O
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de 2-hidroxipropilo
Peso molecular (g/mol) 264.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1725 g/mol