Learn More
2'-hidroxipropiofenona, TRC
Código de producto. 30398998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398998 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30398998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9963631G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxypropiophenone
CAS 610-99-1
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1O
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681