Learn More
2-Ácido hidroxifenilborónico, TRC
Código de producto. 30405908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405908 250 mg 250 miligramos
30389267 100 mg -
30401922 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952913250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89466-08-0
Fórmula molecular C6H7BO3
Peso molecular (g/mol) 137.93
Nombre IUPAC ácido (2-hidroxifenil)borónico
SMILES OB(O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenylboronic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0488