Learn More
Ácido 2-hidroxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11945861 5 g 5 g
11935861 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387500050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89466-08-0
Fórmula molecular C6H7BO3
Peso molecular (g/mol) 137.93
Número MDL MFCD01074581
Clave InChI YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
PubChem CID 2773454
Nombre IUPAC ácido (2-hidroxifenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenylboronic acid
Punto de fusión 173.0°C to 174.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula lineal HOC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.